Documentos Principais
Z153095
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.270,00
R$ 3.270,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.270,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 3.270,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
500 mL
Descrição geral
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)