Documentos Principais
Z153079
Sigma-Aldrich
All-purpose utility shears
autoclavable, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
multi purpose shears
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 85,00
R$ 85,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 85,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
R$ 85,00
Check Cart for Availability
Características
autoclavable
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
SS blades (one serrated) with plastic handles. Autoclavable to 120 °C. Cuts a variety of materials from wire to bone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Scalpel blades No. 10
S2646
Scalpel blades
Scalpel handles No. 3, stainless steel
Sigma-Aldrich
S2896
Scalpel handles