Documentos Principais
Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 793,00
R$ 793,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 793,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
R$ 793,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson 100-410-170
capacidade do tanque
1.9 L
Descrição geral
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 110 mm x 110 mm x 70 mm.
Informações legais
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)