Documentos Principais
Z150681
Sigma-Aldrich
Window for Beckman® Multi-Cell Mount
NaCl, Drilled
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
NaCl
rectangular
descrição
Polished
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
C × L × A
29.5 mm × 14.5 mm × 4 mm
Informações legais
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
Multi-Cell Mount is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)