Documentos Principais
Z148024
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 500 mL, PTFE stopcock
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.839,00
R$ 1.839,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.839,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.839,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Junta
joint ST/NS24/40 threaded
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
500 mL
Descrição geral
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)