Documentos Principais
Z147427
Supelco
Solvent reservoir for threaded ST/NS joints
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NC.05
Junta
joint: ST/NS24/40
técnica(s)
LPLC: suitable
capacidade
250 mL
Descrição geral
Columns can accommodate any reservoir with same ST/NS: joint size.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)