Documentos Principais
Z146544
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-Evaporator/Freeze-Drying Flask Adapter Head W/ O-ring
joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.839,00
R$ 1.839,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.839,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 1.839,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Junta
joint: ST/NS24/40
descrição
with FETFE®
O-ring.
fabricante/nome comercial
Ace Glass 703021
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Flasks sold separately.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)