Documentos Principais
Z133205
Whatman® quantitative filter paper, medium speed, Grade 589-WH
Grade 589-WH circles, 110 mm, 100/pk
Sinônimo(s):
filter papers
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10308210
Whatman Article No. 28414152 (US reference)
Parâmetros
Medium flow rate
Profundidade
110 mm
tamanho de poro
8-10 μm
Descrição geral
Ashless filter paper, with high wet strength; hardened (Grade 589-WH)
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)