Documentos Principais
Z129259
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-filtration adapter
male joint: ST/NS 29/26, flange I.D. 31 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Junta
male joint: ST/NS29/26
flange D.I.
31 mm
Descrição geral
Enables filtration (via a Buchner funnel) directly into a single-neck, round-bottom flask. Includes rubber sleeve.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)