Documentos Principais
Z126101
Sigma-Aldrich
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.916,00
R$ 1.916,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.916,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 1.916,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8746-54
Comprimento
350 mm
D.E.
90 mm
tubo interno D.E.
24 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)