Documentos Principais
Z123293
Sigma-Aldrich
Paper insert
round hole, diam. 1.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
round hole
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Diâmetro
1.5 mm
Descrição geral
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)