Documentos Principais
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 197,00
5 EA
R$ 991,00
R$ 197,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 197,00
5 EA
R$ 991,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 197,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37172-0000
Comprimento
54 mm
diâmetro da barra
8 mm
diâmetro das peças da extremidade
20 mm
cor
white
Descrição geral
Circulusagnetic stirring bars offer fast mixing action and strong turbulence as well as greater stability with less drifting at higher speeds. Ideal for containers with round or convex bottoms All sizes have solid FDA grade, USP Class VI PTFE® PTFE end disks 20mm (0.79") in diameter, a bar diameter of 8mm (0.315), and an Alnico magnet Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification. Autoclavable.
Informações legais
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)