Documentos Principais
Z115169
Spinvane® magnetic stirring bar
for 0.3 - 2mL vials
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 637,00
R$ 637,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 637,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
R$ 637,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37134-0000
L × A × diam. da barra
5.6 mm × 9.6 mm × 4.8 mm
Descrição geral
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
Bars designed for narrow stirring applications.
Informações legais
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)