Documentos Principais
Z106984
Supelco
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 200 mL, joint: SJ 50/30
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Junta
joint: SJ50/30
grau
for chromatography
técnica(s)
LPLC: suitable
capacidade
200 mL
coluna D.E. × C
25 mm × 584 mm
adequação
suitable for chromatography
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)