Documentos Principais
Z102571
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Dean-Stark trap
capacity 325 mL, joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.204,00
R$ 5.204,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.204,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 5.204,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
capacidade
325 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
For azeotroping large amounts of water, 325 mL capacity. With 24/40 joints and 4 mm bore PTFE stopcock.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)