Y906700
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 3.6 L
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiais
carbon steel
Nível de qualidade
Parâmetros
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
5.23 in. × 5.014 in. × 14 in.
capacidade
3.6 L
espessura da parede
0.108 in.
peso
4621 g
conector
3/4 in. NPT
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)