Documentos Principais
WHA97489930
Whatman® filter paper, Grade 2W
circles, diam. 90 mm (3.5 in.), pkg of 500 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z762490, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose
circles
white cellulose
Características
Grade 2W
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 9748-9930
Diâmetro
90 mm (3.5 in.)
tamanho de poro
50 μm
peso base
97
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Each lot is guaranteed to meet the ASTM E 2187-09 specifications
  • Simplifies testing process by removing lot suitability testing
  • Just condition and use
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)