WHA7191014
Whatman® nitrocellulose filter discs 1.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Sinônimo(s):
Z754854
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 1.2 μm, size 142 mm
Materiais
plain white
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 7191-014
Whatman Article No. 28420758 (US reference)
Diâmetro
142 mm
tamanho
142 mm
tamanho de poro
1.2 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
- Higher strength and flexibility
- Low extractable levels
- Narrow pore size distribution
- Increased temperature stability
- Reduced shrinkage
- White plain filters
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)