Documentos Principais
WHA7184009
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 90 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z746029, membrane filters, syringe filter
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Materiais
plain white
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7184-009
Whatman Article No. 28420744 (US reference)
Diâmetro
90 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Características e benefícios
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the