Documentos Principais
WHA7141047
Whatman® mixed cellulose ester MembraClear filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, black grid, asbestos testing, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Z754811
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Whatman® MembraClear membrane for asbestos fiber analysis, diam. 47 mm
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7141-047
Whatman Article No. 28422005 (US reference)
Diâmetro
47 mm
Descrição geral
Cytiva′s MembraClear PCM filter is designed for asbestos sampling using the membrane filter method for phase contrast microscopy. Asbestos sampling isolates these fibers from circulating air to determine concentrations.
Características e benefícios
  • Mixed cellulose ester membranes designed for use with the ‘hot block method′
  • White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
  • Becomes transparent with acetone vapor treatment, distinguishing fibers from crystalline artifacts
  • 0.8 um pore size, with three filter diameter options
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)