Documentos Principais
WHA69052502
Whatman® GD/XP syringe filters
#25, pore size 0.2 μm, Nylon membrane
Sinônimo(s):
Z754676
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
Nylon membrane
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
Características
Polypropylene prefilter
embalagem
pk of 1500
fabricante/nome comercial
Whatman 6905-2502
Whatman Article No. 28420559 (US reference)
Diâmetro
25 mm
volume
≤25 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Características e benefícios
  • Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
  • Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
  • Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
  • Cellulose acetate for biological solutions
  • Borosilicate glass microfiber
Adequação
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)