Documentos Principais
WHA68252527
Filtros de seringa Whatman® Puradisc 25
0.7 μm, GF/F, 200/pk
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z745162, disposable syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
glass fiber membrane (GF/F)
polypropylene housing
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 200
fabricante/nome comercial
Whatman 6825-2527
Whatman Article No. 28420435 (US reference)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4.2 cm2
volume
≤100 mL
tamanho de poro
0.7 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrição geral
Os filtros de seringa não estéreis Puradisc da Whatman com membrana de microfibra de vidro combinam qualidade premium com eficiência econômica.
Os filtros de seringa Puradisc atendem a uma ampla variedade de tipos e aplicações de amostras, incluindo eletroforese capilar, preparações biológicas, filtragem de proteínas e preparação de amostras para espectroscopia UV. Diferentes mídias de membranas Puradisc suportam uma ampla variedade de solventes químicos e compostos.
Membranas de microfibra de vidro (GMF)
A microfibra de vidro é hidrofílica e possui excelente compatibilidade com solventes orgânicos, ácidos fortes (exceto ácido fluorídrico) e bases. No entanto, não é uma membrana microporosa e, portanto, apresenta uma eficiência de retenção ligeiramente menor em comparação com membranas poliméricas. A microfibra de vidro (GMF) também pode liberar extratáveis que interferem em análises de íons e metais.
A linha Puradisc da Cytiva Whatman é uma carteira abrangente de filtros de seringa utilizada em diversas aplicações. A Cytiva também oferece filtros de seringa GD/X de alto desempenho, com um pré-filtro de fibra de vidro de múltiplas camadas para filtrar volumes maiores de amostras mais difíceis de processar.
Os filtros Puradisc estão disponíveis nos seguintes materiais de membrana: celulose regenerada (RC), nitrato de celulose, nylon, politetrafluoretileno (PTFE), polietersulfona (PES), polipropileno, polifluoreto de vinilideno (PVDF) e acetato de celulose.
Características e benefícios
  • Oito opções de materiais diferentes
  • Escolha de filtro de seringa de 4 mm, 13 mm e 30 mm de diâmetro para se adequar ao volume da amostra
  • Variedade de tamanhos de poros para reter uma variedade de partículas
  • Opção de embalagem blister estéril de grau médico
  • Opção de formato de ponta de tubo para dispensação precisa em um microvaso
Adequação
Adequados para filtração de amostras biológicas e de HPLC.
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa. Produtos não destinados a uso diagnóstico ou revenda.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)