Documentos Principais
WHA67902502
Filtros de seringa Whatman® Puradisc 25
0.2 μm, polypropylene, 1000/pk
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman filters, Z744913, disposable syringe filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1000
fabricante/nome comercial
Whatman 6790-2502
Whatman Article No. 28420332 (US reference)
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4.2 cm2
volume
≤100 mL
tamanho de poro
0.2 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Adequação
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)