WHA5305125
Whatman® Reeve Angel™ filter paper, Grade 305
circles, diam. 125 mm (4.9 in.), pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z762032, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose
circles
smooth white cellulose
Características
Grade 305
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 5305-125
Parâmetros
fast flow rate
fast flow rate
Diâmetro
125 mm (4.9 in.)
tamanho de poro
20-25 μm
peso base
185
Descrição geral
Grade 305 provides good retention, fast filtration speed and has 0.01% typical ash content. A good choice for large particles and gelatinous precipitates.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)