WHA1454125
Whatman® quantitative filter paper, hardened low-ash, Grade 54
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z241962, filter paper, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1454-125
Whatman Article No. 28418113 (US reference)
Parâmetros
39 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Diâmetro
125 mm
espessura
185 μm
cinzas
≤0.015%
tamanho de poro
22 μm (Particle retention)
peso base
92 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Higher nominal particle retention rating (22 µm) than comparable Buchner funnel filter papers
- Fast filtration speed (Herzberg filtration speed 39 s)
- High purity (0.015% ash maximum)
- Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
- Hardened to minimize fiber shedding
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)