Documentos Principais
WHA1440329
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 30 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z752630
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1440-329
Whatman Article No. 28417999 (US reference)
Parâmetros
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
30 mm
espessura
210 μm
cinzas
≤0.007%
tamanho de poro
8 μm (Particle retention)
peso base
95 g/m2
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)