Documentos Principais
WHA112105
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 142 mm diam
Sinônimo(s):
Z748757
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 142 mm, pore size 0.1 μm
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 25
fabricante/nome comercial
Whatman 112105
Whatman Article No. 28417705 (US reference)
Diâmetro
142 mm
tamanho de poro
0.1 μm
Aplicação
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)