WHA10539028
Whatman® filter paper, Grade 470
roll, white glass, W × L 1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m), pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z762563, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
roll
white glass
Características
Grade 470
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10539028
Whatman Article No. 28417133 (US reference)
Parâmetros
fast flow rate
L × C
1.5 in. (38.1 mm) × 450 ft (137.2 m)
tamanho de poro
20-30 μm
Categorias relacionadas
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)