WHA10462281
Whatman® Celtron 30/0.45
RC-GF55 Filter
Sinônimo(s):
Z698598
About This Item
Materiais
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
Características
RC-GF55 Filter
glass fiber prefilter
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10462281
Whatman Article No. 28415754 (US reference)
Diâmetro
30 mm
volume
≤100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
Descrição geral
Celtron 30, with RC Applications: Filtration of difficult-to-filter aqueous or organic solutions containing particles, Clarification of aggressive solutions
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)