WHA10462270
Whatman® Celtron 30/0.45
CN-GF51 Filter
Sinônimo(s):
Z698563
About This Item
Materiais
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
Características
CN-GF51 Filter
glass fiber prefilter
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10462270
Whatman Article No. 28415749 (US reference)
Diâmetro
30 mm
volume
≤100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
Descrição geral
Celtron 30, with CA or CN
Applications: Filtration of sera, pus, biological and other difficult-to-filter aqueous solutions
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)