Documentos Principais
WHA10423029
Whatman® TG100 filter discs 80 μm pore size
100 ea, 50 mm diam
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Whatman® Separation Gauze, diam. 50 mm, pore size 80 μm, pack of 100
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10423029
Diâmetro
50 mm
tamanho de poro
80 μm pore size
Características e benefícios
  • Minimal sample loss in protein-based samples due to low protein binding
  • Pure cellulose acetate composition, minimizing sample contamination
  • Hydrophilic, for use with aqueous and alcoholic media
  • High solvent resistance, particularly to low molecular weight alcohols
  • High physical strength and a heat resistance up to 180°C
  • Can be sterilized by most common methods without sacrificing membrane integrity
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)