WHA10370012
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 100 ea, 240 mm diam
Sinônimo(s):
Z749915
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 240 mm
Materiais
circles
glass membrane (with inorganic binder)
Características
hydrophilic
embalagem
pk of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10370012
Whatman Article No. 28414752 (US reference)
Diâmetro
240 mm
tamanho de poro
<1.0 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Frequently used in waste water analysis
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)