Documentos Principais
W700211
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Benzoic acid potassium salt
Selecione um tamanho
W700211-SAMPLE-K
R$ 301,00
1 KG
R$ 422,00
25 KG
R$ 2.109,00
R$ 301,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W700211-SAMPLE-K
R$ 301,00
1 KG
R$ 422,00
25 KG
R$ 2.109,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COOK
Número CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
3719165
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Número E:
E212
NACRES:
NA.21
R$ 301,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)