Documentos Principais
W6373
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1,2,3,4-13C4
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 potassium salt, Potassium hexadecanoate-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2K
Número CAS:
Peso molecular:
298.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
grau
cGMP
pureza isotópica
99 atom % 13C
pf
262-263 °C
285 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i13+1,14+1,15+1,16+1;
chave InChI
MQOCIYICOGDBSG-OZGJQOAZSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)