W530293
Jojoba oil
Certified organic (NOP)
Sinônimo(s):
Jojoba oil from Simmondsia chinensis, Jojoba bean oil, Jojoba liquid wax
About This Item
Produtos recomendados
grau
Certified organic (NOP)
Kosher
Nível de qualidade
origem
USA origin
índice de refração
n20/D 1.466
densidade
0.868 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
tropical
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?