Documentos
W530183
Sigma-Aldrich
Petitgrain oil, Paraguay
Certified organic (NOP)
Sinônimo(s):
Bitter orange oil
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2855
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
grau
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
origem
Paraguay origin
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
pb
173 °C (lit.)
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
woody
Informações legais
Certified organic by MOSA
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
66.67 °C