Documentos Principais
W530179
Sigma-Aldrich
Macadamia oil
Certified organic (NOP)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Macadamia integrifolia
grau
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
origem
Kenya origin
índice de refração
n20/D 1.468
densidade
0.840 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
tree nuts
Organoléptico
nutty
Informações legais
Certified organic by MOSA
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
210 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)