Documentos
W524107
Sigma-Aldrich
3-[5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]cyclohexan-1-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O
Número CAS:
Peso molecular:
236.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
302 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal
cadeia de caracteres SMILES
CC1[C@@H]2C[C@@H](CC2C3CCCC(O)C3)C1(C)C
InChI
1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3/t10?,11?,12-,13?,14-,15?/m0/s1
chave InChI
BWVZAZPLUTUBKD-HXLKAFCPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter