Documentos Principais
W521604
Sigma-Aldrich
Cornmint oil
natural, chinese type, FG
Sinônimo(s):
Mentha arvensis
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
4219
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Mentha arvensis
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
pressão de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
origem
China origin
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
p.e.
218 °C/760 mmHg (lit.)
218.4 °C/755 mmHg
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
minty; camphoraceous
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)