Documentos Principais
W519200
Sigma-Aldrich
Isophytol
>95%
Sinônimo(s):
3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H40O
Número CAS:
Peso molecular:
296.53
Beilstein:
1783243
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.168
fonte biológica
synthetic
grau
Kosher
Ensaio
>95%
índice de refração
n20/D 1.457 (lit.)
p.e.
309 °C (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
chocolate
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
chave InChI
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
343.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
173 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)