Documentos Principais
W517208
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3846
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
fonte biológica
Litsea cubeba Pers.
grau
Halal
Kosher
origem
China origin
índice de refração
n20/D 1.480 (lit.)
p.e.
232 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
tropical
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
130.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)