W516007
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Sinônimo(s):
THQ
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
índice de refração
n20/D 1.593 (lit.)
pb
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
pf
9-14 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
civet
cadeia de caracteres SMILES
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
chave InChI
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
80 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter