W513105
m-Anisaldehyde
≥97%
Sinônimo(s):
3-Methoxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
pb
143 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter