Documentos Principais
W510866
Sigma-Aldrich
2-Propyl-4-methyl-1,3-dioxolane, mixture of isomers
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
6.095
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
137 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1OCC(C)O1
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-7-8-5-6(2)9-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
WRTYJFJOOTWPJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)