Documentos Principais
W510262
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número CE:
Número MDL:
Número de Flavis:
2.173
fonte biológica
synthetic
Ensaio
99%
forma
viscous liquid
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
pb
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
pf
26 °C (lit.)
Organoléptico
vegetable
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)