Documentos Principais
W507903
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
≥97%
Sinônimo(s):
Sorbic alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Beilstein:
1719722
Número CE:
Número MDL:
fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
80 °C/12 mmHg (lit.)
pf
28-33 °C (lit.)
densidade
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
chave InChI
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Características e benefícios
Fresh, green, herbal
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure