Documentos
W507105
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
mixture of isomers, 97%
Sinônimo(s):
2-Decalol
About This Item
Fórmula linear:
C10H17OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
773927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
pb
109 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
chave InChI
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Decahydro-2-naphthol is mainly used in fragrance products.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Safety testing of fragrances: problems and implications.
Opdyke DL.
Clinical Toxicology, 10(1), 61-77 (1977)
Essential Oils and Related Products.
Guenther E, et al.
Analytical Chemistry, 37(5), 46-66 (1965)