Documentos Principais
W503304
Sigma-Aldrich
Furfuryl heptanoate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.131
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
green
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-8-12(13)15-10-11-7-6-9-14-11/h6-7,9H,2-5,8,10H2,1H3
chave InChI
VZRGLBPRLIGTPE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lucie Froissart et al.
PloS one, 12(5), e0177581-e0177581 (2017-05-13)
Differences in learning and memory dynamics between populations are suspected to result from differences in ecological constraints such as resource distribution. The two reproductive modes (strains) of the parasitoid wasp Venturia canescens share the same geographical areas but live in