Documentos Principais
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-Trihydroxyhexane
≥95%
Sinônimo(s):
1,2,6-Hexanetriol, 1,2,6-Trihydroxyhexane
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1304479
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
densidade de vapor
4.63 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
pb
178 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
ethereal
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
chave InChI
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
383.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
195 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)