Key Documents
W501905
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylfuran
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Beilstein:
106449
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2208
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.029
grau
Kosher
densidade de vapor
3.31 (vs air)
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
92-94 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
1 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maryam Chaichi et al.
Food additives & contaminants. Part B, Surveillance, 8(1), 73-80 (2014-10-31)
In this study, the levels of furan, 2-methylfuran, 2,5-dimethylfuran, vinyl furan, 2-methoxymethyl-furan and furfural in different coffee products were evaluated. Simultaneous determination of these six furanic compounds was performed by a head space liquid-phase micro-extraction (HS-LPME) method. A total of